Decahydronaphthalene (mixture of cis and trans isomers), Sigma-Aldrich®
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL294772-100MLEA 110 EUR
SIAL294772-100ML SIAL294772-1L SIAL294772-2L
Decahydronaphthalene (mixture of cis and trans isomers), Sigma-Aldrich®
Decahydronaphthalene (mixture of cis and trans isomers)
Formule: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Kookpunt: 189…191 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: ∼–40 °C
Dichtheid: 0,8696 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 57 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004130
CAS-nummer: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
UN: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02866
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/71/2298271.jpg