1,3-Cyclohexanediol cis- and trans-mixture ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
L04110.14EA 132 EUR
L04110.14 L04110.06
1,3-Cyclohexanediol cis- and trans-mixture ≥98%
1,3-Cyclohexanediol
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Kookpunt: 246…247 °C
Smeltpunt: ∼ 30 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00039458
CAS-nummer: 504-01-8
EINECS: 207-979-5