Molecular sieve 13X (1.0 nm, 10 Å), pellets, Ø 3.2 mm, Fluka™
334359-5KGEA
857
EUR
334359-5KG
334359-1KG
Molecular sieve 13X (1.0 nm, 10 Å), pellets, Ø 3.2 mm, Fluka™
Molecular sieve 13X (1.0 nm, 10 Å)
Opslagtemperatuur:
Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00131613 CAS-nummer: 63231-69-6 |
Specificaties testresultaten
Particle Size | 3.2 mm |
Form | pellets |
Granulation | complying |
Pore Size (Ång Ström) | 10 |