Molecular sieve A3 (0.3 nm, 3 Å), pellets, Ø 1 - 2 mm (0.04 - 0.08 in)
Leverancier: Thermo Scientific
87957.A7EA 363 EUR
87957.A7 87957.A1
Molecular sieve A3 (0.3 nm, 3 Å), pellets, Ø 1 - 2 mm (0.04 - 0.08 in)
Molecular sieve A3 (0.3 nm, 3 Å)
Formule: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00131613
CAS-nummer: 308080-99-1