Molecular sieve A3 (0.3 nm, 3 Å), powder
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B21165.30EA 32.4 EUR
B21165.30 B21165.0B B21165.0I
Molecular sieve A3 (0.3 nm, 3 Å), powder
Molecular sieve A3 (0.3 nm, 3 Å)
Formule: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00131613
CAS-nummer: 308080-99-1