Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å) 8 - 12 mesh
Leverancier: Thermo Scientific
ACRO197270050EA 564 EUR
ACRO197270050 ACRO197270250 ACRO197275000
Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å) 8 - 12 mesh
Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD03457537
CAS-nummer: 70955-01-0
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Beige Beads
Bulk density 680 to 760 g/l
Residual water ≤1.5 % (550°C)
Water adsorption ≥20 % (1bar,25°C)