Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å), powder <50 µm
Leverancier: Thermo Scientific
ACRO214800025EA 251 EUR
ACRO214800025 ACRO214800250 ACRO214800100 ACRO214800010 ACRO214805000
Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å), powder <50 µm
Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD03457537
CAS-nummer: 70955-01-0
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to beige Powder
pH 9 to 12 (10 % suspension in water)
Residual water ≤3 %
Water adsorption ≥18 %