Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å), rods ~ 1.6 mm (1/16"), Supelco®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05743.1000EA
195
EUR
1.05743.1000
Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å), rods ~ 1.6 mm (1/16"), Supelco®
Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å)
Dichtheid:
1,1…2.2 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD03457537 CAS-nummer: 70955-01-0 EINECS: 215-283-8 |