Petroleum spirit, 30…50 °C, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01786.2500EA 184 EUR
1.01786.2500 1.01786.1000
Petroleum spirit, 30…50 °C, EMSURE® for analysis, Supelco®
Petroleum spirit
Kookpunt: 30…50 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –40 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00081849
CAS-nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,I
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Solubility (25 °C) insoluble
Boiling Point 30 - 50 °C (1013 hPa)
Explosion Limit 1.2 - 7.5 %(V)
Density 0.65 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 285 °C