Molecular sieve A5 (0.5 nm, 5 Å), beads 8-12 mesh, Fluka™
208620-1KGEA
213
EUR
208620-1KG
208620-5KG
Molecular sieve A5 (0.5 nm, 5 Å), beads 8-12 mesh, Fluka™
Molecular sieve A5 (0.5 nm, 5 Å)
Opslagtemperatuur:
Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00131613 CAS-nummer: 69912-79-4 |
Specificaties testresultaten
Form | beads |
Grain size 8 - 12 mesh | Min. 95 % |