Petroleum spirit, 80…100 °C, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01777.1000EA 78 EUR
1.01777.1000
Petroleum spirit, 80…100 °C, EMSURE® for analysis, Supelco®
Petroleum spirit
Kookpunt: 80…100 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –10 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00081849
CAS-nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Solubility (25 °C) insoluble
Boiling Point 80 - 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 60 hPa (20 °C)
Explosion Limit 1.0 - 6.5 %(V)
Density 0.69 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 250 °C
Viscosity kinematic 0.6 mm2/s (20 °C)