Dimethyl sulphoxide-[D₆] (99.96% D) for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03592.0025EA
403
EUR
1.03592.0025
1.03592.0005
Dimethyl sulphoxide-[D₆] (99.96% D) for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Dimethyl sulphoxide-[D₆]
Formule:
D₃CS(O)CD₃ MW: 84,09 g/mol Kookpunt: 189 °C (5 mmHg) Smeltpunt: 20,2 °C Dichtheid: 1,19 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 82 °C (gesloten beker) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002090 CAS-nummer: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |