Dimethyl sulphoxide-[D₆] (99.9% D) with TMS (0.1 vol.%), MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03587.0006EA
55.7
EUR
1.03587.0006
1.03587.0025
1.03587.0026
1.03587.0100
Dimethyl sulphoxide-[D₆] (99.9% D) with TMS (0.1 vol.%), MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Dimethyl sulphoxide-[D₆]
Formule:
D₃CS(O)CD₃ MW: 84,09 g/mol Kookpunt: 189 °C (5 mmHg) Smeltpunt: 20,2 °C Dichtheid: 1,19 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 82 °C (gesloten beker) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002090 CAS-nummer: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |
Specificaties testresultaten
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O) | ≤ 0.030 % |
Tetramethylsilane (NMR-spectrum) | 0.001 |
Water (NMR, H₂O) | ≤ 0.020 % |
Performance test (NMR-spectrum) |