Trifluorazijnzuur-D (99.5% D) for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.13363.0010EA 104 EUR
1.13363.0010
Trifluorazijnzuur-D (99.5% D) for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Trifluorazijnzuur-D
Formule: F₃CCOOD
MW: 115,02 g/mol
Kookpunt: 75 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –15 °C
Dichtheid: 1,5 g/cm³ (20 °C)
MDL-nummer: MFCD00044563
CAS-nummer: 599-00-8
EINECS: 209-961-2
UN: 2699
ADR: 8,