2-Propaanol-D7
Leverancier: Merck
Gevaar
8.15046.0005EA 0 EUR
8.15046.0005 8.15046.0001
2-Propaanol-D7
2-Propaanol-D7
Formule: D₃CCD(OD)CD₃
MW: 67,04 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
CAS-nummer: 19214-96-1
UN: 1219
ADR: 3,II