Dimethylsulfaat-D6 99+ atom % D for NMR spectroscopy
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO172910010EA 53.4 EUR
ACRO172910010
Dimethylsulfaat-D6 99+ atom % D for NMR spectroscopy
Dimethylsulfaat-D6
Formule: D₃CS(O)₂CD₃
MW: 132,09 g/mol
Kookpunt: 60…61 °C (7 mmHg)
Smeltpunt: –32 °C
Dichtheid: 1,39 g/cm³
Vlampunt: 83 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
CAS-nummer: 15199-43-6
EINECS: 239-257-0
UN: 1595
ADR: 6.1,I
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
D-Enrichment ≥99.0 %