Deuterium oxide 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Leverancier: Thermo Scientific
ACRO166300010EA
1340
EUR
ACRO166300010
ACRO166301000
ACRO166300100
Deuterium oxide 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Deuterium oxide
Formule:
D₂O MW: 20 g/mol Kookpunt: 101,3 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 3,8 °C Dichtheid: 1,105 g/cm³ Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00044636 CAS-nummer: 7789-20-0 EINECS: 232-148-9 Merck Index: 12,02984 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear colorless Liquid |
D-Enrichment | ≥99.75 % |
Melting point | 69 to 77 °C |
GC | ≥96.0 % |