Deuterium oxide 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Leverancier: Thermo Scientific
ACRO351430075EA 32.6 EUR
ACRO351430075
Deuterium oxide 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Deuterium oxide
Packaged in 0.75ml ampoules
Formule: D₂O
MW: 20 g/mol
Kookpunt: 101,3 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 3,8 °C
Dichtheid: 1,105 g/cm³
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00044636
CAS-nummer: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.75 %
Tritium (T) ≤370 Bq/g