Fullerene C60 99.9%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO295010010EA 354 EUR
ACRO295010010 ACRO295012500
Fullerene C60 99.9%
Fullerene C60
Formule: C₆₀
MW: 720,66 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00151408
CAS-nummer: 99685-96-8
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01447
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/26/2339826.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Dark brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥99.85 %