Fullerene C60 ≥99.9%, powder
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
42007.06EA
1480
EUR
42007.06
42007.03
42007.MD
Fullerene C60 ≥99.9%, powder
Fullerene C60
Formule:
C₆₀ MW: 720,66 g/mol Kookpunt: 500…600 °C (sublimatie) Smeltpunt: > 280 °C Dichtheid: 1,7 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00151408 CAS-nummer: 99685-96-8 UN: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,01447 |