Boron trifluoride diethyl ether complex (≥46,5% BF₃)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
41796.22EA
53.2
EUR
41796.22
41796.36
Boron trifluoride diethyl ether complex (≥46,5% BF₃)
Boron trifluoride diethyl ether complex
Formule:
C₄H₁₀BF₃O MW: 141,93 g/mol Kookpunt: 125…126 °C Smeltpunt: –60 °C Dichtheid: 1,130 Vlampunt: 47 °C (116 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00013194 CAS-nummer: 109-63-7 EINECS: 203-689-8 UN: 2604 ADR: 8,I Merck Index: 13,01340 |