Boron trifluoride diethyl ether complex
Leverancier: Molekula
Gevaar
MOLEM20561377EA 0 EUR
MOLEM20561377
Boron trifluoride diethyl ether complex
Boron trifluoride diethyl ether complex
Formule: C₄H₁₀BF₃O
MW: 141,93 g/mol
Kookpunt: 126 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –60 °C
Dichtheid: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 59 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00013194
CAS-nummer: 109-63-7
EINECS: 203-689-8
UN: 2604
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01340