DL-Arabinose ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
L09895.18EA
283
EUR
L09895.18
L09895.09
DL-Arabinose ≥98%
DL-Arabinose
Formule:
C₅H₁₀O₅ MW: 150,13 g/mol Kookpunt: 331 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 158…160 °C Dichtheid: 1,609 g/cm³ (17 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00135867 CAS-nummer: 147-81-9 EINECS: 205-699-8 |