trans-Platin ≥64,5%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
10472.01EA
81.2
EUR
10472.01
10472.06
10472.03
trans-Platin ≥64,5%
trans-Platin
Formule:
H₆Cl₂N₂Pt MW: 300,05 g/mol Smeltpunt: 340 °C (ontbinding) Dichtheid: 3,746 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011623 CAS-nummer: 14913-33-8 EINECS: 238-980-9 |