D-Gluconic acid 50% in aqueous solution
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
A16806.APEA
31.4
EUR
A16806.AP
A16806.0F
D-Gluconic acid 50% in aqueous solution
D-Gluconic acid
MW:
196,16 g/mol Dichtheid: 1,234 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004240 EINECS: 208-401-4 UN: 3265 ADR: 8,III |