D-(+)-Glucose monohydrate, powder, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
24374.366EA
111
EUR
24374.366
24374.460
D-(+)-Glucose monohydrate, powder, TECHNICAL
D-(+)-Glucose monohydrate
Formule:
C₆H₁₂O₆·H₂O MW: 198,17 g/mol Smeltpunt: 83 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149450 CAS-nummer: 14431-43-7 EINECS: 200-075-1 |
Specificaties testresultaten
Water | 7.0 - 9.5 % |