D-(+)-Raffinose pentahydrate ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
A18313.18EA
107
EUR
A18313.18
A18313.09
D-(+)-Raffinose pentahydrate ≥99%
D-(+)-Raffinose pentahydrate
Formule:
C₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O MW: 594,52 g/mol Smeltpunt: 78…82 °C Dichtheid: 1,516 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00071590 CAS-nummer: 17629-30-0 EINECS: 208-146-9 Merck Index: 12,08279 |