D-(+)-Raffinose pentahydrate ≥98.0%, Ultrapure
Leverancier: VWR Chemicals
J392-500GEA 525 EUR
J392-500G J392-100G
D-(+)-Raffinose pentahydrate ≥98.0%, Ultrapure
D-(+)-Raffinose pentahydrate
Formule: C₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O
MW: 594,52 g/mol
Smeltpunt: 80 °C
Dichtheid: 1,516 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00071590
CAS-nummer: 17629-30-0
EINECS: 208-146-9
Merck Index: 12,08279
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Arsenic <0.00005%
Heavy Metals <0.001%
Iron <0.0005%
Purity (HPLC) 98.0%
Residue on Ignition 0.1%
Solubility (10%, water) PASS
Specific Rotation (10%, Water) +103 to +107 °
Water Content (KF) 13.0 – 17.0%