D-(+)-Galactose
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13996500EA 44.9 EUR
EHERC13996500
D-(+)-Galactose
D-(+)-Galactose
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Kookpunt: 527 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 163…169 °C
Dichtheid: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00151230
CAS-nummer: 59-23-4
EINECS: 200-416-4
Merck Index: 13,04356
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/21/2302121.jpg