D-(+)-Galactose ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
24333.183EA 0 EUR
24333.183 24333.296
D-(+)-Galactose ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
D-(+)-Galactose
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Kookpunt: 527 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 163…169 °C
Dichtheid: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00151230
CAS-nummer: 59-23-4
EINECS: 200-416-4
Merck Index: 13,04356
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/21/2302121.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay Min. 98.5 %
Specific optical rotation (10 %; water) 79 - 82 °
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Loss on drying (100°C) Max. 1 %