D-(-)-Arabinose ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
A10357.PGEA
0
EUR
A10357.PG
A10357.18
A10357.09
A10357.30
D-(-)-Arabinose ≥99%
D-(-)-Arabinose
Formule:
C₅H₁₀O₅ MW: 150,13 g/mol Smeltpunt: 154…158 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00135608 CAS-nummer: 10323-20-3 EINECS: 233-708-5 |