D-(-)-Arabinose, Calbiochem®
178670-25EA 136 EUR
178670-25
D-(-)-Arabinose, Calbiochem®
D-(-)-Arabinose
Formule: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Smeltpunt: 160 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00135608
CAS-nummer: 10323-20-3
EINECS: 233-708-5