L(-)-Galactose ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
B21448.MCEA 102 EUR
B21448.MC B21448.ME
L(-)-Galactose ≥98%
L(-)-Galactose
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Smeltpunt: 163…165 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00063833
CAS-nummer: 15572-79-9
EINECS: 239-630-8