TRITON™ X-114 10% in aqueous solution, Millipore®
Leverancier: Merck Millipore Calbiochem
Gevaar
648468-50EA 278 EUR
648468-50
TRITON™ X-114 10% in aqueous solution, Millipore®
TRITON™ X-114
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00128254
CAS-nummer: 9036-19-5