Gentamicin sulphate, Calbiochem®
Gevaar
345814-1EA 130 EUR
345814-1
Gentamicin sulphate, Calbiochem®
Gentamicin sulphate
Smeltpunt: 218…237 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00270181
CAS-nummer: 1405-41-0
EINECS: 215-778-9
Merck Index: 13,04403