Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
Gentamicin sulphate, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Sigma-Aldrich
Gevaar
SIALG3632-1GEA 97 EUR InStock
SIALG3632-1G SIALG3632-250MG SIALG3632-10G SIALG3632-25G SIALG3632-5G
Gentamicin sulphate, Sigma-Aldrich®
Gentamicin sulphate
MW: 575,68 g/mol
Smeltpunt: 218…237 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00270181
CAS-nummer: 1405-41-0
EINECS: 215-778-9
UN: 0000
Merck Index: 13,04403
Order Now
Bestelling
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal