Cellulose, Avicel
Leverancier: MACHEREY-NAGEL
MANA815290.1EA 63.3 EUR
MANA815290.1 MANA815290.5
Cellulose, Avicel
Cellulose
Formule: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
MW: 342,3 g/mol
Smeltpunt: 260…270 °C
Dichtheid: 1,27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00081512
CAS-nummer: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977