Zetmeel
EDQMS1300000EA
234
EUR
EDQMS1300000
Zetmeel
Zetmeel
Formule:
(C₆H₁₀O₅)n MW: 162,14 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00082026 CAS-nummer: 9005-25-8 EINECS: 232-679-6 |