Zetmeel, hydrolysed acc. Smithies
Leverancier: Roth Carl
ROTH9480.1EA 0 EUR
ROTH9480.1 ROTH9480.4 ROTH9480.2
Zetmeel, hydrolysed acc. Smithies
Zetmeel
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162,14 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00082026
CAS-nummer: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6