Gum arabic
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
Synoniemen: Acacia
MOLE13599707-100GEA 0 EUR
MOLE13599707-100G
Gum arabic
Gum arabic
Dichtheid: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >250 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00081264
CAS-nummer: 9000-01-5
EINECS: 232-519-5