DL-Sodium lactate 50% in aqueous solution
Leverancier: Serva
SERA29767.01EA 0 EUR
SERA29767.01 SERA29767.02
DL-Sodium lactate 50% in aqueous solution
DL-Sodium lactate
Formule: H₃CCH(OH)COONa
MW: 112,06 g/mol
Dichtheid: 1,27…1.32 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00065400
CAS-nummer: 72-17-3
EINECS: 200-772-0