Silicone fluid, 50 cSt DC 200
Leverancier: Serva
Synoniemen: Siliconenolie
SERA35134.01EA 0 EUR
SERA35134.01
Silicone fluid, 50 cSt DC 200
Silicone fluid
Leveringsinformatie: This product is not available in all countries. Please check with your local VWR International office or supplier.
Dichtheid: 0,963 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00084411
CAS-nummer: 63148-62-9