Polyethyleenglycol 1.000
Leverancier: Thermo Scientific
B22134.30EA
27.3
EUR
B22134.30
B22134.0B
Polyethyleenglycol 1.000
Polyethyleenglycol 1.000
Formule:
H(OCH₂CH₂)nOH MW: 1000 g/mol Kookpunt: ∼250 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 35…40 °C Dichtheid: 1,101 Vlampunt: 260 °C (500 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00081839 CAS-nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Merck Index: 13,07651 |