Polyethyleenglycol 1.000, Supelco®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
81288-1GEA 217 EUR
81288-1G
Polyethyleenglycol 1.000, Supelco®
Polyethyleenglycol 1.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 1000 g/mol
Kookpunt: ∼250 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 33…40 °C
Dichtheid: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 260 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00081839
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 13,07651