Polyethylene glycol 10,000
Leverancier: Thermo Scientific
B21955.0BEA 81.5 EUR
B21955.0B B21955.30
Polyethylene glycol 10,000
Polyethylene glycol 10,000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 10000 g/mol
Smeltpunt: 58…63 °C
Dichtheid: 1,2
Vlampunt: 265 °C (509 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00081839
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 203-473-3