Polyethylene glycol 12,000, Supelco®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
81296-1GEA 168 EUR
81296-1G
Polyethylene glycol 12,000, Supelco®
Polyethylene glycol 12,000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 12000 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00081839
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2