Polyethylene glycol 4,000, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Synoniemen: PEG 4000
26606.293EA 53.9 EUR
26606.293 26606.464
Polyethylene glycol 4,000, TECHNICAL
Polyethylene glycol 4,000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 4000 g/mol
Kookpunt: >250 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 53…58 °C
Dichtheid: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >250 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD01779612
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Identification Passes test