Polyethylene glycol 4,000, Supelco®
Leverancier: Merck
Synoniemen: PEG 4000
M-Clarity™ quality level = MQ100
81292-1GEA 168 EUR
81292-1G
Polyethylene glycol 4,000, Supelco®
Polyethylene glycol 4,000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 4000 g/mol
Kookpunt: ∼250 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 53…58 °C
Dichtheid: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 250 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD01779612
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2