Polyethylene glycol 6,000
Leverancier: PanReac AppliChem
A1387.1000EA 31.7 EUR
A1387.1000 A1387.5000
Polyethylene glycol 6,000
Polyethylene glycol 6,000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 6000 g/mol
Kookpunt: ∼250 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 55…62 °C
Dichtheid: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD01779614
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2