Polyethylene glycol 6,000 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07491.1000EA
52.1
EUR
8.07491.9999
8.07491.1000
8.07491.5000
8.07491.9050
Polyethylene glycol 6,000 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol 6,000
Formule:
H(OCH₂CH₂)nOH MW: 6000 g/mol Kookpunt: ∼250 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 55…62 °C Dichtheid: 1,13 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD01779614 CAS-nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Specificaties testresultaten
Solubility | 500 g/l (20 °C) |
Melting Point | 55 - 60 °C |
Molar Mass | 8000 g/mol |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 250 °C |
pH | 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 420 °C |
Viscosity kinematic | 200 - 250 mm2/s (20 °C) (50% solution) |